Läs mer
Skytec TX4524 Latexfria engångshandskar av nitril
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7250643
Storlek:
6, X-Small
7, Small
8, Medium
9, Large
10, X-Large
11, 2X-Large
Produktkod. 17801104
Brand: Skytec SKG04524EB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TX4524 Latexfria engångshandskar av nitril är högpresterande biologiskt nedbrytbara engångshandskar av nitril. Hållbar, dubbelcertifierad (industriell och medicinsk) och livsmedelssäker.
  • Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
  • A Palmtjocklek 0,11 mm (4,5 mil), vikt: 5,4 g
  • Testade till ASTM D5526 (bestäm graden och hastigheten av anaerob biologisk nedbrytning av material under accelererade deponeringsförhållanden)
    • Resultat: 79 % biologisk nedbrytning efter 765 dagar
  • Testade till ASTM D5511 (bestäm graden och hastigheten av anaerob biologisk nedbrytning av material under anaerob matsmältningsförhållanden med hög fast substans)
    • Resultat: 40 % biologisk nedbrytning efter 175 dagar
  • Strukturerad finish för förbättrat grepp och beröring
  • Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
  • Klorerad insida för att erbjuda mer komfort och minska friktionen vid påtagning
  • Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
  • Godkänd för livsmedelshantering ((EU) nr 10/2011, (EC) 1935/2004 och FDA 21 CFR 177.2600)
  • Dubbel märkning: PPE och medicinsk
  • Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar)
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN374
Klorerad Yes
Accelerator gratis No
Användningsområden Industrial
AQL 1.5
Färg Green
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fully Textured
Fingertjocklek (engelska) 6 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 4.5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek 6, X-Small
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 4.5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
FDA 510 (k) No
Handske manschettstil Beaded
Serie TX4524
Längd (engelska) 9 in.
Längd (metrisk) 24 cm