Beskrivning
Högpresterande, puderfri engångshandske av nitril. Betydligt starkare alternativ till latex, dubbelcertifierat (industriellt och medicinskt) och livsmedelssäkert.
- Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
- God motståndskraft mot penetration och utsprång av många kemikalier
- Texturerad finish på fingertopparna för förbättrat grepp och beröring
- Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
- Klorerad insida för att erbjuda mer komfort och minska friktionen vid påtagning
- Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
- Godkänd för livsmedelshantering
- Dubbel märkning: PPE och medicinsk utrustning kompatibel (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar)
- Testad mot cytostatika enligt ASTM D6978-05
- Överensstämmer med ASTM D6319-2019 och ASTM D5151-2019
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE Cat III, EN 374-1:2016/Typ B: KPT, EN 374-5:2016: Virus, EN 455 Medical Device |
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård, Industriell, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 2,7 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.07 mm |
| Visa mer |
Livslängden beror på handskens användning och kan därför inte specificeras. Det är användarens ansvar att säkerställa att handsken är lämplig för den avsedda användningen.
Varning: denna handske skyddar inte från mekaniska risker.