Läs mer
Descripción
Högpresterande, puderfri engångshandske av nitril. Betydligt starkare alternativ till latex, dubbelcertifierat (industriellt och medicinskt) och livsmedelssäkert.
- Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
- God motståndskraft mot penetration och utsprång av många kemikalier
- Texturerad finish på fingertopparna för förbättrat grepp och beröring
- Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
- Klorerad insida för att erbjuda mer komfort och minska friktionen vid påtagning
- Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
- Godkänd för livsmedelshantering
- Dubbel märkning: PPE och medicinsk utrustning kompatibel (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar)
- Testad mot cytostatika enligt ASTM D6978-05
- Överensstämmer med ASTM D6319-2019 och ASTM D5151-2019
Especificaciones
Especificaciones
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE Cat III, EN 374-1:2016/Typ B: KPT, EN 374-5:2016: Virus, EN 455 Medical Device |
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård, Industriell, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 2,7 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.07 mm |
| Mostrar más |
Livslängden beror på handskens användning och kan därför inte specificeras. Det är användarens ansvar att säkerställa att handsken är lämplig för den avsedda användningen.
Varning: denna handske skyddar inte från mekaniska risker.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.