Läs mer
Skytec TX530 Latexfria engångshandskar av nitril
Produktkod. 17802194
Change view
Storlek:
6, X-Small
7, Small
8, Medium
9, Large
10, X-Large
11, 2X-Large
Produktkod. Storlek
17802194 8, Medium
17822184 6, X-Small
17842184 7, Small
17812184 9, Large
17802184 10, X-Large
17832184 11, 2X-Large
6 options
Produktkod. 17802194
Brand: Skytec SKG00530EF
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TX530 engångshandskar av latexfria nitril är förstklassiga, puderfria, förlängda manschett, nitril, engångshandskar för engångsbruk. Dubbelcertifierad (industriell och medicinsk), extremt stark och högre kemikalie- och punkteringsbeständighet än vanliga engångsartiklar i nitril.
  • 100 % nitril av högsta kvalitet
  • Palmtjocklek 0,12 mm (5 mil)
  • Hög motståndskraft mot penetration och projektioner av många kemikalier
  • Förlängd manschett (300 mm längd) för att skydda underarmen
  • Klorerad insida för att ge ökad komfort och minska friktionen vid påtagning
  • Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
  • Godkänd för livsmedelshantering
  • Dubbel märkning: PPE och medicinsk
  • Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar)
  • Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CAT III
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN374
Klorerad Yes
Användningsområden Healthcare, Industrial, Laboratory
Färg Green
Fingertjocklek (engelska) 6 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Storlek 8, Medium
Tjocklek (engelska) 5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Handske manschettstil Beaded
Foder Unlined
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 300 mm