Läs mer
Skytec TX530 Latexfria engångshandskar av nitril
Produktkod. 17812184 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
6, X-Small
7, Liten
8, Intermediär
9, Betydande
10, X-large
11, 2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17812184 9, Betydande
17822184 6, X-Small
17842184 7, Liten
17802194 8, Intermediär
17802184 10, X-large
17832184 11, 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17812184 Leverantör Skytec Leverantörsnummer SKG00530EH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00 SEK
    219.60 SEK / Paket med 100
    Save 132.40 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TX530 engångshandskar av latexfria nitril är förstklassiga, puderfria, förlängda manschett, nitril, engångshandskar för engångsbruk. Dubbelcertifierad (industriell och medicinsk), extremt stark och högre kemikalie- och punkteringsbeständighet än vanliga engångsartiklar i nitril.
  • 100 % nitril av högsta kvalitet
  • Palmtjocklek 0,12 mm (5 mil)
  • Hög motståndskraft mot penetration och projektioner av många kemikalier
  • Förlängd manschett (300 mm längd) för att skydda underarmen
  • Klorerad insida för att ge ökad komfort och minska friktionen vid påtagning
  • Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
  • Godkänd för livsmedelshantering
  • Dubbel märkning: PPE och medicinsk
  • Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar)
  • Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad KAT III
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN374
Klorerad Ja
Användningsområden Sjukvård, Industriell, Lab
Färg Klart
Finger Thickness (English) 6 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Storlek 9, Betydande
Tjocklek (engelska) 5 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Pärlstav
Foder Ofodrad
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm