Läs mer
Skytec TX530 Latexfria engångshandskar av nitril
Beskrivning
- 100 % nitril av högsta kvalitet
- Palmtjocklek 0,12 mm (5 mil)
- Hög motståndskraft mot penetration och projektioner av många kemikalier
- Förlängd manschett (300 mm längd) för att skydda underarmen
- Klorerad insida för att ge ökad komfort och minska friktionen vid påtagning
- Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
- Godkänd för livsmedelshantering
- Dubbel märkning: PPE och medicinsk
- Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar)
- Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CAT III |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN374 |
| Klorerad | Yes |
| Användningsområden | Healthcare, Industrial, Laboratory |
| Färg | Green |
| Fingertjocklek (engelska) | 6 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palmtjocklek (engelska) | 5 mil |
| Visa mer |