Läs mer
Skytec TX830 Silikonfria engångshandskar av nitril
Beskrivning
- Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
- Hög motståndskraft mot penetration och projektioner av många kemikalier
- Handflatans tjocklek 0,20 mm (8 mil), vikt: 9,2 g
- Förlängd manschett (300 mm längd) för att skydda underarmen
- Strukturerad finish på handflatan för att förbättra greppet
- Pulverfri, latexfri, icke-steril
- Klorerad insida för att ge ökad komfort och minska friktionen vid påtagning
- AQL 0,65
- Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
- Silikonfri
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CAT III |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374 |
| Klorerad | Yes |
| Användningsområden | Laboratory |
| Färg | Blue |
| Fingertjocklek (engelska) | 9 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.23 mm |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palmtjocklek (engelska) | 8 mil |
| Visa mer |