Läs mer
Skytec TX830 Silikonfria engångshandskar av nitril
Produktkod. 17891654 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär, Betydande
Produktkod. Storlek
17891654 Intermediär, Betydande
1 options
Produktkod. 17891654 Leverantör Skytec Leverantörsnummer SKG00830DH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00 SEK
    179.75 SEK / Paket med 50
    Save 108.25 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TX830 Silikonfria engångshandskar av nitril är förstklassiga, puderfria, förlängda manschett, nitril, engångshandskar. Extremt stark och hög motståndskraft mot kemikalier.
  • Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
  • Hög motståndskraft mot penetration och projektioner av många kemikalier
  • Handflatans tjocklek 0,20 mm (8 mil), vikt: 9,2 g
  • Förlängd manschett (300 mm längd) för att skydda underarmen
  • Strukturerad finish på handflatan för att förbättra greppet
  • Pulverfri, latexfri, icke-steril
  • Klorerad insida för att ge ökad komfort och minska friktionen vid påtagning
  • AQL 0,65
  • Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
  • Silikonfri
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad KAT III
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374
Klorerad Ja
Användningsområden Lab
Färg Blått
Finger Thickness (English) 9 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.23 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 8 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Storlek Intermediär, Betydande
Tjocklek (engelska) 8 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Handske manschettstil Pärlstav
Foder Ofodrad
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm