Läs mer
Skytec™ TX924 Nitrile Gloves
Produktkod. 30274523
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Produktkod. 30274523
Brand: Skytec™ SKG00924BD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
High performance, powder-free, black nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.
  • Black Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator gratis No
Användningsområden Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Färg Black
Disponibel Single-use
Exteriör finish Grip Pattern
Fingertjocklek (engelska) 10.24 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.26 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 7.87 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Storlek Small
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.23 mm
Längd (metrisk) 243 mm