Läs mer
Skytec™ TX924 Nitrile Gloves
Beskrivning
- Black Single Use Glove with Grip Pattern
- Ambidextrous for easy and quick donning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Industrial, Healthcare, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Black |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Grip Pattern |
| Fingertjocklek (engelska) | 10.24 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.26 mm |
| Latexfri | Yes |
| Visa mer |