Läs mer
Skytec™ TX925 Nitrile Gloves
Produktkod. 30274548
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Produktkod. 30274548
Brand: Skytec™ SKG00925GJ
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
High performance, powder-free, orange nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.
  • Orange Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator gratis No
Användningsområden Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Färg Orange
Disponibel Single-use
Exteriör finish Grip Pattern
Fingertjocklek (engelska) 10.24 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.26 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 7.87 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Storlek X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.23 mm
Längd (metrisk) 240 mm