Läs mer
Skytec™ TX925 Nitrilhandskar
Produktkod. 30274602 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274602 Liten
30274614 Intermediär
30274517 Betydande
30274548 X-large
30274505 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30274602 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer SKG00925GD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.48 SEK
    169.15 SEK / Paket med 100
    Save 108.33 SEK
    39% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högpresterande, pulverfri, orange nitrilhandske med engångshandske med diamantgreppsmönster. Ger enastående grepp och kemiskt skydd.
  • Orange enkelhandske med greppmönster
  • Ambidextrous för enkel och snabb påklädnad
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Typ B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell, Sjukvård, Lab
AQL 1.5
Färg Orange
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Greppmönster
Finger Thickness (English) 10,24 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.26 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 7,87 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 9 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.23 mm
Längd (metrisk) 240 mm