Beskrivning
- Orange enkelhandske med greppmönster
- Ambidextrous för enkel och snabb påklädnad
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Typ B: K,O,P,T, EN 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Sjukvård, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Orange |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Greppmönster |
| Finger Thickness (English) | 10,24 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.26 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |