Läs mer
Grant Instruments™ TXF200 modell termostatiskt cirkulationsbadkar
Beskrivning
- Kyl-/värmeområde -15 °C till +200 °C
- Stabilitet± 0,01 °C/Uniformitet± 0,05 °C
- Tankalternativ 5 L till 38 L
- Kraftfull integrerad pump för extern vätskecirkulation
- Stor, ljus färgskärm med ett urval av 5 språk
- 5-punkts användarkalibrering
- Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
- Minneskapacitet för 10 program med 100 segment
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 22 l/min. |
| Pumptyp | Flersteg |
| Temperaturområde | 0 °C till 200 °C |
| Typ | Termostatisk cirkulator |
| För användning med (applikation) | Industrilabb – termostatkalibrering, disanalys (bryggning), temperatursondskalibrering och materialtestning. Universitetsforskning – temperaturkontroll av extern utrustning som spektrofotometrar och refraktometrar. Cirkulation av temperaturkontrollvätska till mantlade kärl. |
| Material | Tank i rostfritt stål |
| Max. Tryck | 530 mbar |
| Modell | TXF200 |
| Längd (metrisk) | 385 mm |
| Bredd (metrisk) | 300 mm |
| Visa mer |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?