Läs mer
Invitrogen™ TXNDC16 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30019834
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
30019834 100 μL
1 options
Produktkod. 30019834 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5148316
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
TXNDC16 Polyclonal Antibody for IHC (P)
TXNDC16 gene ontology annotations related to this gene include cell redox homeostasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TXNDC16
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 100 μg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
Gen TXNDC16
Genaccessionsnr. Q9P2K2
Gene Alias 5730420B22Rik; C77647; ERp90; Kiaa1344; RGD1306755; thioredoxin domain containing 16; thioredoxin domain-containing protein 16; TXNDC16
Gensymboler TXNDC16
Värd art Rabbit
Immunogen E. coli-derived Human TXNDC16 fragment.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography, Protein A
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57544
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG