missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TY-52156, MedChemExpress

Produktkod. 16487686
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16487686 100 mg
16470338 5 mg
16437878 10 mg
16413827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16487686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19736

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress TY-52156 is a potent and selective S1P3 receptor antagonist with a Ki value of 110 nM.

TY-52156 is a potent and selective S1P3 receptor antagonist with a Ki value of 110 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TY-52156
Fysisk form Solid
CAS 934369-14-9
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19Cl2N3O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.52 mM)
LEDER ClC1=CC=C(/N=C(NNC2=CC=C(Cl)C=C2)/C(C(C)(C)C)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 364.27
Formel vikt 364.27
Procent renhet 99.62%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.