Läs mer
TY-52156, MedChemExpress
Produktkod. p-200100266
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16487686
Brand: Medchem Express HY19736
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress TY-52156 is a potent and selective S1P3 receptor antagonist with a Ki value of 110 nM.
TY-52156 is a potent and selective S1P3 receptor antagonist with a Ki value of 110 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TY-52156
Fysisk form Solid
CAS 934369-14-9
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19Cl2N3O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.52 mM)
LEDER ClC1=CC=C(/N=C(NNC2=CC=C(Cl)C=C2)/C(C(C)(C)C)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 364.27
Formel vikt 364.27
Procent renhet 99.62%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.