Läs mer
DuPont™ Tychem 2000 C
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Beskrivning
- Huvoverall med elastisk ansiktsöppning
- Självhäftande hakflik för tät passform runt andningsskydd
- Sydda och övertejpade sömmar
- Souble självhäftande dragkedja
- Elastiska muddar, anklar och midja
- Tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp
- 100 % partikeltätt tyg
- Utmärkt barriär mot ett brett spektrum av koncentrerade oorganiska kemikalier och biologiska faror
- Antistatisk behandling (inuti)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Betydande |
| Material | Tychem |
| Färg | Gult |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Tumslinga |
| Huva typ | Elastisk |
| Förslutningstyp | Dubbel dragkedja med självhäftande flik |
| Sömtyp | Sydd, Tejpade |
| Visa mer |