Läs mer
DuPont™ Tychem 2000 C
Produktkod. 12379419 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12379419
Brand: DuPont™ D13494990
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Ljusgul färg ger hög synlighet. Lätt och slitstarkt tyg och en polymerbarriärbeläggning ger ett bra skydd mot genomträngningsbarriär mot ett brett utbud av oorganiska kemikalier och biologiska faror (även under tryck).
  • Huvoverall med elastisk ansiktsöppning
  • Självhäftande hakflik för tät passform runt andningsskydd
  • Sydda och övertejpade sömmar
  • Souble självhäftande dragkedja
  • Elastiska muddar, anklar och midja
  • Tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp
  • 100 % partikeltätt tyg
  • Utmärkt barriär mot ett brett spektrum av koncentrerade oorganiska kemikalier och biologiska faror
  • Antistatisk behandling (inuti)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Liten
Material Tychem C
Färg Gult
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja med självhäftande flik
Sömtyp Sydd, Tejpade
Skyddsklass Kategori III, Typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
Motstånd Kemikalier
Certifikat och efterlevnad EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
För användning med (applikation) Tychem™ C används för stänkskydd eller stänkskydd i en mängd olika industriella miljöer, inklusive massa- och papperstillverkning, livsmedelsbearbetning, kemisk bearbetning och läkemedelstillverkning