Läs mer
DuPont™ Tychem™ 2000 C med strumpor
Handla allt DuPont Produkter
:
Storlek: Small
Beskrivning
- Tillverkad av ett lätt och slitstarkt tyg (< 450 g per plagg)
- Erbjuder bra skydd mot genomträngningsbarriär mot ett brett utbud av oorganiska kemikalier och biologiska faror (även under tryck)
- Används för stänkskydd eller trycksatt stänkskydd i en mängd olika industriella miljöer, inklusive massa- och papperstillverkning, livsmedelsbearbetning, kemisk bearbetning och läkemedelstillverkning
- Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425
- Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
- EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) på insidan
- Sydda och övertejpade sömmar med spärrtejp för skydd och styrka
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Färg | Gult |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Bifogade strumpor, Boot Overflaps, Elastisk |
| Manschettstil | Tumslinga |
| Hals stil | Med huva |
| Förslutningstyp | Dubbel dragkedja med självhäftande flik och haklapp |
| Sömtyp | Sydd, Tejpade |
| Visa mer |