Läs mer
DuPont™ Tychem™ 2000 Tape
Produktkod. 17118168 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Tychem™ 2000 Tape
Produktkod.
17118168 Tychem™ 2000 Tape
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17118168 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15542741
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Chemical barrier tape tested against 95 chemicals
DuPont™ Tychem™ 2000 Tape – Flexible, Chemical Protective TapeA chemical tape with Tychem™ 2000 level of protection and secure adhesion to improve the safety level of PPE. It is typically used as a connection between Tychem™ gloves and Tychem™, Tyvek™ or ProShield™ protective garments of Category III. It can further be used to tape the hood of a Category III protective garment to the mask, the ankles to the boots, and the zipper flap.
  • Certified according to Regulation (EU) 2016/425 (inactive)
  • PPE Category I
  • Chemical protection against inorganic acids and bases
  • Permeation data available for 95 chemicals, allowing comparison and match between the protection level of the chemical protective garment and the chemical glove
  • High elongation for better and smoother seal
  • Optimum level of elasticity and adhesion
  • Can be used with Type 3, 4, 5, 6 garments in less demanding chemical exposures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek One Size
Bredd (engelska) 1,89 tum
Bredd (metrisk) 48 mm
Längd (engelska) 164 ft.
Certifikat och efterlevnad Category I certified, Certified according to regulation EU 2016/425
Färg Gult
Längd (metrisk) 50 m
Produkttyp Chemical tape