Beskrivning
- Dubbla muddar för ökat skydd och tätare anslutning med handskar
- Elastiska handleder
- Stickad mudd (insida) för bättre komfort
- Erbjuder bra skydd mot genomträngningsbarriär mot ett brett utbud av oorganiska kemikalier och biologiska faror (även under tryck)
- Används för stänkskydd eller trycksatt stänkskydd i en mängd olika industriella miljöer, inklusive massa- och papperstillverkning, livsmedelsbearbetning, kemisk bearbetning och läkemedelstillverkning
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 2X-large |
| Färg | Gult |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Certifikat och efterlevnad | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1 |