Läs mer
DuPont™ Tychem™ 2000C klänning
Produktkod. 17475512 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
2X-large
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17475512 Intermediär
17446683 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17475512 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15546833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6797.73 SEK
    4711.57 SEK / Paket med 25
    Save 2086.16 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Benlång klänning med stängning bak, stickad mudd med dubbel manschettsystem, mandarinkrage.
  • Dubbla muddar för ökat skydd och tätare anslutning med handskar
  • Elastiska handleder
  • Stickad mudd (insida) för bättre komfort
  • Erbjuder bra skydd mot genomträngningsbarriär mot ett brett utbud av oorganiska kemikalier och biologiska faror (även under tryck)
  • Används för stänkskydd eller trycksatt stänkskydd i en mängd olika industriella miljöer, inklusive massa- och papperstillverkning, livsmedelsbearbetning, kemisk bearbetning och läkemedelstillverkning
  • Disponibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Intermediär
Färg Gult
Disponibel Engångsbruk
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1