Läs mer
DuPont™ Tychem™ 2000C klänning
Produktkod. p-7228553 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Intermediär
2X-large
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17475512
Brand: DuPont™ D15546833
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Benlång klänning med stängning bak, stickad mudd med dubbel manschettsystem, mandarinkrage.
  • Dubbla muddar för ökat skydd och tätare anslutning med handskar
  • Elastiska handleder
  • Stickad mudd (insida) för bättre komfort
  • Erbjuder bra skydd mot genomträngningsbarriär mot ett brett utbud av oorganiska kemikalier och biologiska faror (även under tryck)
  • Används för stänkskydd eller trycksatt stänkskydd i en mängd olika industriella miljöer, inklusive massa- och papperstillverkning, livsmedelsbearbetning, kemisk bearbetning och läkemedelstillverkning
  • Disponibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Intermediär
Färg Gult
Disponibel Engångsbruk
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1