Läs mer
DuPont™ Tychem™ 4000 S
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Sömtyp:
Sydd
Sydd, Tejpade
Storlek (metrisk) bröst:
100 till 108 cm
108 till 116 cm
116 till 124 cm
124 till 132 cm
84 till 92 cm
92 till 100 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- DuPont™ Tychem™ 4000 S. Huvoverall finns i vitt, i storlekarna SM till 3X. Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister för optimal passform, tumöglor för att förhindra att ärmarna åker upp. Självhäftande hakflik för tät försegling av kostym mot ansiktsmask.
Tychem™ 4000 plagg är gjorda av ett lätt, smidigt och slitstarkt tyg (< 700g per plagg) bestående av en kemisk barriärfilm laminerad till en kraftig slitage Tyvek™ substrat. De uppnår en barriär mot genomträngning av ett brett utbud av oorganiska och organiska kemikalier.
Tychem™ 4000 S är idealisk för kemikaliehantering, miljösanering och nödsituationer. Den är lämplig för användning i en mängd olika industrier, inklusive olja och gas, kemiteknik och för användning av räddningsteam för farligt material och andra räddningstjänster.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Tychem |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Förslutningstyp | Dubbel dragkedja fram med dubbla flikar |
| Sömtyp | Sydd, Tejpade |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |