Läs mer
DuPont™ Tychem™ 4000 S
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15999406 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Sömtyp:
Sydd
Sydd, Inspelat
Storlek (metrisk) bröst:
100 till 108 cm
108 till 116 cm
116 till 124 cm
124 till 132 cm
84 till 92 cm
92 till 100 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Sömtyp Storlek (metrisk) bröst unitSize
15999406 2X-large Sydd, Inspelat 116 till 124 cm Paket med 20
15959406 Liten Sydd, Inspelat 84 till 92 cm Paket med 20
15969406 Intermediär Sydd 92 till 100 cm Paket med 20
15979406 Betydande Sydd 100 till 108 cm Paket med 20
15989406 X-large Sydd, Inspelat 108 till 116 cm Paket med 20
15909416 3X-large Sydd, Inspelat 124 till 132 cm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
För förbättrat vätskeskydd rekommenderas tejpning av yttre manschetten mot handsken. En dubbelmanschett ersätter inte kompletterande tejpning. Plagget skyddar inte mot joniserande strålning. Detta plagg och/eller tyg är inte flambeständiga och bör inte användas runt värme, öppen låga, gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15999406 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15193481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8520.59 SEK
    7416.59 SEK / Paket med 20
    Save 1104.00 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förbättrat vätskeskydd rekommenderas tejpning av yttre manschetten mot handsken. En dubbelmanschett ersätter inte kompletterande tejpning. Plagget skyddar inte mot joniserande strålning. Detta plagg och/eller tyg är inte flambeständiga och bör inte användas runt värme, öppen låga, gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tychem™ 4000 plagg är gjorda av ett lätt, smidigt och slitstarkt tyg. De uppnår en barriär mot genomträngning av ett brett utbud av oorganiska och organiska kemikalier.
  • DuPont™ Tychem™ 4000 S. Huvoverall finns i vitt, i storlekarna SM till 3X. Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister för optimal passform, tumöglor för att förhindra att ärmarna åker upp. Självhäftande hakflik för tät försegling av kostym mot ansiktsmask.
    Tychem™ 4000 plagg är gjorda av ett lätt, smidigt och slitstarkt tyg (< 700g per plagg) bestående av en kemisk barriärfilm laminerad till en kraftig slitage Tyvek™ substrat. De uppnår en barriär mot genomträngning av ett brett utbud av oorganiska och organiska kemikalier.
    Tychem™ 4000 S är idealisk för kemikaliehantering, miljösanering och nödsituationer. Den är lämplig för användning i en mängd olika industrier, inklusive olja och gas, kemiteknik och för användning av räddningsteam för farligt material och andra räddningstjänster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiska skyddskläder
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Tychem
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Ankel stil Elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja fram med dubbla flikar
Sömtyp Sydd, Inspelat
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Kategori III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B
Motstånd Kemikalier, Vätska, Partikel, Antistatisk, Abrasion
Certifikat och efterlevnad Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-BEN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)Antistatisk behandling (EN 5) -14 på insidan
Beskrivning Tychem 4000S
Antal fickor Hold (Håll)
Storlek (engelska) Bröst 46-49 tum.
Storlek (metrisk) bröst 116 till 124 cm
Ärmstil Elastisk
För användning med (applikation) Kemikaliehantering, miljösaneringsverksamhet och beredskap.
Höjd (metrisk) 186 till 194 cm
Vikt (engelska) 124 g/m2
Kvantitet 20/Cs.
Stil Overall med huva