Läs mer
DuPont™ Tychem™ 4000 S
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7146528 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Sömtyp:
Sydd
Sydd, Tejpade
Storlek (metrisk) bröst:
100 till 108 cm
108 till 116 cm
116 till 124 cm
124 till 132 cm
84 till 92 cm
92 till 100 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
För förbättrat vätskeskydd rekommenderas tejpning av yttre manschetten mot handsken. En dubbelmanschett ersätter inte kompletterande tejpning. Plagget skyddar inte mot joniserande strålning. Detta plagg och/eller tyg är inte flambeständiga och bör inte användas runt värme, öppen låga, gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15959406
Brand: DuPont™ D15193449
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förbättrat vätskeskydd rekommenderas tejpning av yttre manschetten mot handsken. En dubbelmanschett ersätter inte kompletterande tejpning. Plagget skyddar inte mot joniserande strålning. Detta plagg och/eller tyg är inte flambeständiga och bör inte användas runt värme, öppen låga, gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tychem™ 4000 plagg är gjorda av ett lätt, smidigt och slitstarkt tyg. De uppnår en barriär mot genomträngning av ett brett utbud av oorganiska och organiska kemikalier.
  • DuPont™ Tychem™ 4000 S. Huvoverall finns i vitt, i storlekarna SM till 3X. Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister för optimal passform, tumöglor för att förhindra att ärmarna åker upp. Självhäftande hakflik för tät försegling av kostym mot ansiktsmask.
    Tychem™ 4000 plagg är gjorda av ett lätt, smidigt och slitstarkt tyg (< 700g per plagg) bestående av en kemisk barriärfilm laminerad till en kraftig slitage Tyvek™ substrat. De uppnår en barriär mot genomträngning av ett brett utbud av oorganiska och organiska kemikalier.
    Tychem™ 4000 S är idealisk för kemikaliehantering, miljösanering och nödsituationer. Den är lämplig för användning i en mängd olika industrier, inklusive olja och gas, kemiteknik och för användning av räddningsteam för farligt material och andra räddningstjänster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiska skyddskläder
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Tychem
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Ankel stil Elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja fram med dubbla flikar
Sömtyp Sydd, Tejpade
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Kategori III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B
Motstånd Kemikalier, Vätska, Partikel, Antistatisk, Abrasion
Certifikat och efterlevnad Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-BEN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)Antistatisk behandling (EN 5) -14 på insidan (EN 5) -14;
Beskrivning Tychem 4000 S
Antal fickor Hold (Håll)
Storlek (engelska) Bröst 33-36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
För användning med (applikation) Kemikaliehantering, miljösaneringsverksamhet och beredskap.
Höjd (metrisk) 162 till 170 cm
Vikt (engelska) 124 g/m2
Kvantitet 15/Pk.