Beskrivning
- DuPont™ Tychem™ 4000 S med strumpor. Overall med huva med integrerade strumpor och extra knälånga stövellappar. Finns i vitt, i storlekarna SM till 3X. Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister för optimal passform, tumöglor för att förhindra att ärmarna åker upp. Självhäftande hakflik för tät försegling av kostym mot ansiktsmask.
Tychem™ 4000 plagg är gjorda av ett lätt och slitstarkt tyg (< 800g per plagg) bestående av en kemisk barriärfilm laminerad till en kraftig slitage Tyvek™ substrat. De uppnår en barriär mot genomträngning av ett brett utbud av oorganiska och organiska kemikalier.
Tychem™ 4000 S är idealisk för kemikaliehantering, miljösanering och nödsituationer. Den är lämplig för användning i en mängd olika industrier, inklusive olja och gas, kemiteknik och för användning av räddningsteam för farligt material och andra räddningstjänster. - För förbättrat vätskeskydd rekommenderas tejpning av yttre manschetten mot handsken. En dubbelmanschett är inte en ersättning för kompletterande tejpning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Tychem |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Förslutningstyp | Dubbel dragkedja fram med dubbla flikar |
| Sömtyp | Sydd, Inspelat |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |