Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000 F Orange Huvoverall
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12643680 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12643680 Betydande Paket med 25
12633680 2X-large Paket med 25
12653680 Intermediär Paket med 25
12663680 X-large Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12643680 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13495244
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Erbjuder utmärkt kemiskt genomträngningsskydd till ett brett spektrum av kemikalier. DuPont™ Tychem™ 6000 F Orange Hooded Coverall är gjord av ett lätt och slitstarkt tyg som består av en egen barriärfilm laminerad till en kraftig Tyvek substrat.
  • Finns i grått för diskretionära behov
  • Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister för optimal passform
  • Tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp
  • Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostym mot ansiktsmasker
  • Självhäftande stängningssystem med dubbel dragkedja
  • Sydda och övertejpade sömmar med spärrtejp för skydd och styrka
  • Skyddar personal mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, radioaktiv kontaminering, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel
  • Används för ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap till militära och petrokemiska applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Betydande
Material Tychem
Färg Orange
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja med självhäftande flik
Sömtyp Sydd, Tejpade
Skyddsklass Kategori III, Typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
Motstånd Kemikalier
Krage typ Självhäftande haklapp
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 100 till 108 cm
För användning med (applikation) För ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap, till militära och petrokemiska applikationer