Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000 F Orange Huvoverall
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12653680 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12653680
Brand: DuPont™ D13495252
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Erbjuder utmärkt kemiskt genomträngningsskydd till ett brett spektrum av kemikalier. DuPont™ Tychem™ 6000 F Orange Hooded Coverall är gjord av ett lätt och slitstarkt tyg som består av en egen barriärfilm laminerad till en kraftig Tyvek substrat.
  • Finns i grått för diskretionära behov
  • Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister för optimal passform
  • Tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp
  • Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostym mot ansiktsmasker
  • Självhäftande stängningssystem med dubbel dragkedja
  • Sydda och övertejpade sömmar med spärrtejp för skydd och styrka
  • Skyddar personal mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, radioaktiv kontaminering, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel
  • Används för ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap till militära och petrokemiska applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Intermediär
Material Tychem
Färg Orange
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja med självhäftande flik
Sömtyp Sydd, Tejpade
Skyddsklass Kategori III, Typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
Motstånd Kemikalier
Krage typ Självhäftande haklapp
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 92 till 100 cm
För användning med (applikation) För ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap, till militära och petrokemiska applikationer
Visa mer Visa mindre
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado