Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Overall med luva finns i grått. Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister för optimal passform. Dubbla muddar, stickade innermuddar, tumöglor för att förhindra att ärmarna åker upp. Främre ingång med dubbel dragkedja, dubbel flik och tejp vid ytterflik.
Tychem™ 6000 F plagg är gjorda av en lätt och slitstark Tychem™ 6000 F tyg (< 500 g per plagg) som består av en patentskyddad barriärfilm laminerad till en kraftig slitage Tyvek™ substrat. De erbjuder utmärkt kemisk genomträngningsbeständighet mot ett brett spektrum av kemikalier, och hjälper till att skydda personalen mot många giftiga organiska industriella kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel.
Tychem™ 6000 F-plagg används vanligtvis för ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap, till militära och petrokemiska applikationer.
- Certifierad enligt tradeulation (EU) 2016/425
- Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
- EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
- Sydda och övertejpade sömmar med spärrtejp för skydd och styrka
- Stängning fram med dubbel dragkedja, dubbel flik, ytterflik med tejp
- Dubbla muddar, tumöglor, stickade innermuddar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemiska skyddskläder |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Tychem |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Tumslinga, Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido