Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus
Produktkod. 15795693 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15795693 Betydande Paket med 10
15775693 Liten Paket med 10
15785693 Intermediär Paket med 10
15705703 X-large Paket med 10
15715703 2X-large Paket med 10
15725703 3X-large Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15795693 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15344186
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus-plagg erbjuder utmärkt kemisk genomträngningsbeständighet mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier, partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel, i en innovativ design.
  • DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Overall med luva finns i grått. Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister för optimal passform. Dubbla muddar, stickade innermuddar, tumöglor för att förhindra att ärmarna åker upp. Främre ingång med dubbel dragkedja, dubbel flik och tejp vid ytterflik.
    Tychem™ 6000 F plagg är gjorda av en lätt och slitstark Tychem™ 6000 F tyg (< 500 g per plagg) som består av en patentskyddad barriärfilm laminerad till en kraftig slitage Tyvek™ substrat. De erbjuder utmärkt kemisk genomträngningsbeständighet mot ett brett spektrum av kemikalier, och hjälper till att skydda personalen mot många giftiga organiska industriella kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel.
    Tychem™ 6000 F-plagg används vanligtvis för ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap, till militära och petrokemiska applikationer.
  • Certifierad enligt tradeulation (EU) 2016/425
  • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
  • EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
  • Sydda och övertejpade sömmar med spärrtejp för skydd och styrka
  • Stängning fram med dubbel dragkedja, dubbel flik, ytterflik med tejp
  • Dubbla muddar, tumöglor, stickade innermuddar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiska skyddskläder
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Tychem
Färg Grå
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga, Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja med självhäftande dubbelflik
Sömtyp Sydd, Inspelat
Skyddsklass Kategori III, Typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
Motstånd Kemikalier, Vätska, Partikel, Antistatisk, Abrasion
Krage typ Med huva
Certifikat och efterlevnad Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425, kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B, EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering), antistatisk behandling (EN 5) -14 på insidan
Beskrivning Tychem™ 6000 F Plus
Antal fickor Hold (Håll)
Storlek (engelska) Bröst 39-43 tum.
Storlek (metrisk) bröst 100 till 108 cm
Tjocklek 210μ m
För användning med (applikation) Sanering av kemikaliespill, nödberedskap, till militära och petrokemiska tillämpningar.
Höjd (metrisk) 174 till 182 cm
Vikt (engelska) 120 g/m2
Kvantitet 10/Cs.