Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000-band
Produktkod. 31903155 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
50 mm
Produktkod. Bredd (metrisk)
31903155 50 mm
1 options
Produktkod. 31903155 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15583543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7824.55 SEK
    5864.88 SEK / Paket med 12
    Save 1959.67 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Designad för användning tillsammans med kategori III Tychem™, Tyvek™ eller ProShield™ kemiska skyddsplagg, ger denna gula kemiska barriärtejp extra tätning för handskar, dragkedjeflik, stövlar, huva och andra gränssnitt för att minska exponeringsrisker.
  • Har stark vidhäftning, lätt att slitas för hand och låg krullning.
  • Lämplig för användning i en rad olika tillämpningar, inklusive nödsituationer, sanering efter kemikalieutsläpp, petrokemiska industriuppgifter och underhållsarbeten.
  • Mängd/låda: 12 rullar per låda.
  • Bredd 50 mm, längd 50 m per rulle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek En storlek
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50 mm
Längd (engelska) 162 ft.
Färg Gult
Längd (metrisk) 50 m
Produkttyp Barriärtejp