Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000F klänning
Produktkod. 16618525 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
2X-large
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16618525 2X-large
16608525 Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16618525 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15546625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11091.86 SEK
    7272.24 SEK / Paket med 25
    Save 3819.62 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Underbenslång klänning med omlott stängning bak, kardborre och knytband i midjan. Dubbla muddar för ökat skydd och tätare anslutning med handskar.
  • Elastiska handleder
  • Stickad mudd (insida) för bättre komfort
  • Mandarinkrage för förbättrad stängning av nacke- och halsområdet
  • Erbjuder utmärkt kemiskt genomträngningsskydd till ett brett spektrum av kemikalier, hjälper till att skydda personalen mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 2X-large
Färg Vitt
Manschettstil Elastisk