Läs mer
DuPont™ Tychem 2000 C Sleeve
Produktkod. 11322854 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Färg:
Gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11322854 Gult Paket med 50
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11322854 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13984632
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen. DuPont™ Tychem™ C-ärmar kommer med sydda och övertejpade sömmar med barriärtejp för skydd och styrka.
  • Antistatisk behandling
  • Breda resårer vid ärmslut och överarm
  • Utnyttjar styrkan av Tyvek och en polymerbarriärbeläggning för att erbjuda bra skydd mot genomträngningsbarriär mot ett brett spektrum av oorganiska kemikalier och biologiska faror (även under tryck)
  • Används för stänkskydd eller trycksatt stänkskydd i en mängd olika industriella miljöer, inklusive massa- och papperstillverkning, livsmedelsbearbetning, kemisk bearbetning och läkemedelstillverkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Konstruktion Tyvek med polymerbarriärbeläggning
Produkttyp Ärm
Material HDPE
Färg Gult
Sömtyp Sydd, övertejpad
Manschettstil Elastisk
Avsluta Polymer barriärbeläggning
Certifikat och efterlevnad EN 1149-5
Längd (metrisk) 45 cm