Läs mer
DuPont™ Tychem™ NP530
Produktkod. 16340496 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Large, 9
Medium, 8
Small, 7
X-Large, 10
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16340496
Brand: DuPont™ D15536326
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Double-dipped Neoprene over natural rubber. Ideal for accurate handling in environments where solvents are present. Neoprene over natural rubber is a real plus for dexterity and reduces hand- fatigue.
  • 0.66 mm outer neoprene coating glove designed with a special embossed grip that encourages run-off of fluids, while the 100% cotton flock lining enhances comfort
  • A flexible glove that absorbs perspiration and protects the hand from oils, hydrocarbons, grease and abrasion
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, AKLMNT
  • EN388: 2016 2021X - EN ISO 374-5:2016
  • Food contact compatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Cat III
Färg Black
Exteriör finish Rough
Latexfri No
Material Neoprene
Produkttyp Gloves
Storlek Large, 9
Stil Gauntlet / Anatomical shape
Tjocklek (engelska) 26 mil
Tjocklek (metrisk) 0.66 mm
EN388 Standard EN388: 2016 2021X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER AKLMNT
EN ISO 374 - 5 Yes
Handske manschettstil Plain
Liner material Cotton Flock
Foder Lined
Modell NP530
Förpackningstyp 12 pairs per bag/12 bags per box: 144 total pairs
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 305 mm
Visa mer Visa mindre
  1. Store away from light and humidity
  2. Rinse gloves in running water before removing, using a neutral detergent if necessary
  3. Potential allergens: carbamate and natural rubber latex
  4. Gloves should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments
  5. For Professional Use Only