Läs mer
DuPont™ Tychem™ NP570
Produktkod. 16340486 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Large, 10
Medium, 9
Small, 8
X-Large, 11
Förpackningsstorlek:
12 par
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16340486
Brand: DuPont™ D15536316
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Ideal protection where tasks present the dual risk of chemical exposure and cut. Provides level E cut protection and first-class defence against acids, caustics, solvents, grease and oil.
  • 1.73 mm outer neoprene coating glove protects against a wide variety of chemicals including acids, caustics, solvents, grease and oil
  • Level 5 cut resistance (EN388: 2016) thanks to a 13 gauge engineered HPPE liner
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, AJKLMT
  • EN388: 2016 3X43E; ANSI Cut Level E - EN ISO 374-5:2016
  • Rough textured finish offers enhanced grip and good resistance to abrasion - Level 3 (EN388: 2003)
  • Food contact compatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Cat III
Färg Black
Exteriör finish Rough
Latexfri No
Material Neoprene
Produkttyp Gloves
Storlek Small, 8
Stil Gauntlet / Anatomical shape
Tjocklek (engelska) 68 mil
Tjocklek (metrisk) 1.73 mm
EN388 Standard EN388: 2016 3X43E
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER AJKLMT
EN ISO 374 - 5 Yes
Handske manschettstil Rolled
Liner material 13 gauge engineered HPPE liner
Foder Lined
Modell NP570
Förpackningstyp 12 pairs per bag/6 bags per box: 72 total pairs
Längd (engelska) 14 in.
Längd (metrisk) 356 mm
Visa mer Visa mindre
  1. Store away from light and humidity
  2. Rinse gloves in running water before removing, using a neutral detergent if necessary
  3. Gloves should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments
  4. For Professional Use Only