Läs mer
DuPont™ Tychem™ NT420
Produktkod. 16300466 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Large, 8.5
Medium, 7.5
Small, 6.5, 6/7
X-Large, 9.5
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16300466
Brand: DuPont™ D15536292
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Very resistant disposable glove, barrier to most oil grease and hydrocarbons. Perfect for jobs requiring chemical protection. Recommended for food contact, laboratory and small parts handling.
  • 0.2 mm disposable gloves for jobs requiring chemical protection, while keeping tactile discrimination
  • 'Second-Skin' feel and low-modulus formulation reduces hand fatigue
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE B, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Latex-free and powder free
  • Food contact compatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE CAT III
Beskrivning Tychem™ NT420 gloves offer a powder-free option that is perfect for jobs requiring the utmost in barrier protection while retaining tactile discrimination
Färg Blue
Exteriör finish Smooth
Latexfri Yes
Material Nitrile
Storlek X-Large, 9.5
Stil Ambidextrous
Tjocklek (engelska) 8 mil
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKOPT
EN ISO 374 - 5 Yes
Handske manschettstil Plain
Foder Unlined
Modell NT420
Kvantitet 50 gloves per dispenser/20 dispensers per box: 1,000 total gloves
Längd (engelska) 9.5 in.
Längd (metrisk) 240 mm
Visa mer Visa mindre
  1. Store away from light and humidity
  2. Rinse gloves in running water before removing, using a neutral detergent if necessary
  3. Potential allergens: thiazole
  4. Gloves should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments
  5. For Professional Use Only