Läs mer
DuPont™ Tychem™ NT430
Produktkod. 16330466 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
2X-Large, 11
Large, 9
Medium, 8
Small, 7
X-Large, 10
X-Small, 6
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16330466 Medium, 8 -
16310466 X-Small, 6 -
16320466 Small, 7 12 par
16340466 Large, 9 -
16350466 X-Large, 10 -
16360466 2X-Large, 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16330466 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15536295
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Very comfortable hybrid nitrile. Ideal for working in damp or greasy environments and for small parts handling. Approved for food handling.
  • 0.23 mm nitrile gloves for jobs requiring chemical performance plus optimum fit, feel and comfort
  • Lightweight,'Second-Skin' feel and low-modulus formulation reduces hand fatigue
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Food contact compatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE CAT III
Färg Blue
Material Nitrile
Storlek Medium, 8
Tjocklek (engelska) 9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.23 mm
Modell D15536295
  1. Store away from light and humidity
  2. Rinse gloves in running water before removing, using a neutral detergent if necessary
  3. Gloves should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments
  4. For Professional Use Only