Läs mer
DuPont™ Tychem™ NT430
Produktkod. p-7084515 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
2X-Large, 11
Large, 9
Medium, 8
Small, 7
X-Large, 10
X-Small, 6
Förpackningsstorlek:
12 par
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16310466
Brand: DuPont™ D15536293
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Very comfortable hybrid nitrile. Ideal for working in damp or greasy environments and for small parts handling. Approved for food handling.
  • 0.23 mm nitrile gloves for jobs requiring chemical performance plus optimum fit, feel and comfort
  • Lightweight,'Second-Skin' feel and low-modulus formulation reduces hand fatigue
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Food contact compatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE CAT III
Färg Blue
Material Nitrile
Storlek X-Small, 6
Tjocklek (engelska) 9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.23 mm
Modell D15536293
  1. Store away from light and humidity
  2. Rinse gloves in running water before removing, using a neutral detergent if necessary
  3. Gloves should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments
  4. For Professional Use Only