Läs mer
DuPont™ Tychem™ NT450
Produktkod. 16380466 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Large, 10
Medium, 9
Small, 8
X-Large, 11
Förpackningsstorlek:
12 par
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16380466
Brand: DuPont™ D15536300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Flexible impermeable knit-lined dual nitrile glove. Ideal for heavy duty work or longer exposure to hazardous chemicals and solvents.
  • Double nitrile coated gloves for jobs requiring chemical performance and comfort, plus excellent adherence
  • Lightweight,'Second-Skin' feel and low-modulus formulation reduces hand fatigue
  • CE CAT III - EN388: 4112X, EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Featuring a cotton/polyester liner that absorbs perspiration for added comfort and a rough textured finish that ensures excellent grip
  • Food contact compatible
  • Resists Hydrochloric Acid (37%) - Level 6 (breakthrough time EN374)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Cat III
Färg Blue
Exteriör finish Rough
Latexfri No
Material Nitrile
Storlek Medium, 9
Stil Scalloped edge / Anatomical shape
Tjocklek (engelska) 56 mil
Tjocklek (metrisk) 1.42 mm
EN388 Standard EN388: 4112X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Yes
Handske manschettstil Plain
Liner material Cotton/polyester liner
Foder Lined
Modell NT450
Kvantitet 12 pairs per bag/6 bags per box: 72 total pairs
Motståndskraftig mot Resists Hydrochloric Acid (37%) - Level 6 (breakthrough time EN374)
Längd (engelska) 14 in.
Längd (metrisk) 356 mm
Visa mer Visa mindre
  1. Store away from light and humidity
  2. Rinse gloves in running water before removing, using a neutral detergent if necessary
  3. Gloves should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments
  4. For Professional Use Only