Läs mer
DuPont™ Tychem™ NT470
Produktkod. p-7084517 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
2X-Large, 11
Large, 9
Medium, 8
Small, 7
X-Large, 10
X-Small, 6
Förpackningsstorlek:
12 par
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16310476
Brand: DuPont™ D15536303
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Designed to last and reduce fatigue. Ideal for working safely in damp or greasy environments. Unlined, with an ergonomic design to maximize comfort.
  • Unlined light polyvalent nitrile glove which provides chemical resistance
  • Lightweight,'Second-Skin' feel and low-modulus formulation reduces hand fatigue
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
  • EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5:2016
  • Chlorinated Does not contain silicones
  • Food contact compatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Cat III
Färg Green
Exteriör finish Rough
Latexfri No
Material Nitrile
Storlek X-Small, 6
Stil Gauntlet / Anatomical shape
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN388: 2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Yes
Handske manschettstil Plain
Foder Unlined
Modell NT470
Kvantitet 12 pairs per bag/12 bags per box: 144 total pairs
Motståndskraftig mot Solvents, oils, animal fats and other chemicals
Längd (engelska) 13 in.
Längd (metrisk) 330 mm
Visa mer Visa mindre
  1. Store away from light and humidity
  2. Rinse gloves in running water before removing, using a neutral detergent if necessary
  3. Potential allergens: carbamate
  4. Gloves should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments
  5. For Professional Use Only