Läs mer
DuPont™ Tychem™ NT480
Produktkod. p-7084518 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
2X-Large, 11
Large, 9
Medium, 8
Small, 7
X-Large, 10
X-Small, 6
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16370476
Brand: DuPont™ D15536309
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Designed to last and reduce fatigue. Ideal for working safely in damp or greasy environments. Flock-lined with an ergonomic design for enhanced comfort.
  • Flock-lined, 15 mil glove designed with a bisque finish grip
  • A flexible glove that absorbs perspiration and protects the hand from oils, hydrocarbons, grease and abrasion
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
  • EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5:2016
  • Chlorinated Does not contain silicones
  • Food contact compatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Cat III
Färg Green
Exteriör finish Rough
Latexfri No
Material Nitrile
Storlek X-Small, 6
Stil Gauntlet / Anatomical shape
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN388: 2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Yes
Handske manschettstil Plain
Liner material Cotton Flock
Foder Lined
Modell NT480
Kvantitet 12 pairs per bag/12 bags per box: 144 total pairs
Längd (engelska) 13 in.
Längd (metrisk) 330 mm
Visa mer Visa mindre
  1. Store away from light and humidity
  2. Rinse gloves in running water before removing, using a neutral detergent if necessary
  3. Potential allergens: carbamate
  4. Gloves should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments
  5. For Professional Use Only