Läs mer
Masterflex™ Tygon 2-stoppad pumpslang
Produktkod. 15327953
Diameter (metrisk) Inre:
0,89 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 15327953
Brand: Masterflex™ 9644926
Bara null kvar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0,89 mm
Material Tygon E-LFL
Total längd (metrisk) 38 cm
För användning med (applikation) nästan vilken pumpning som helst
Flödeshastighet 0,011 till 24 ml/min.