Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2001 2 Stops Tubing
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-certifierad |
| Färgkod | Lila/violett |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,08 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.06 mm |
| Material | Tygon 2001 |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,15 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.76 mm |
| Total längd (engelska) | 164 ft. |
| Total längd (metrisk) | 50 m |
| Visa mer |