Läs mer
Heidolph™ Tygon™ 2001 (mat) slangar
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0.8 mm
1.7 mm
3.1 mm
4.8 mm
6.3 mm
6.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4.0 mm
4.9 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
9.8 mm
11.3 mm
Tjocklek (metrisk):
1.6 mm
2.5 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
Beskrivning
- Idealisk för bensin, fotogen, eldningsolja, skärlösningar och kylmedel med glykolbas.
- Beständig mot ozon och UV.
- Extremt kemikaliebeständig.
- Lämplig för användning av polära lösningsmedel.
- Mjukgörare och oljefri.
- Överlägsen flexlivslängd i peristaltiska pumpar.
- Genomskinlig för att underlätta visuell inspektion.
- Enastående flexibilitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.8 mm |
| Material | Tygon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.0 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |