Läs mer
Heidolph™ Tygon™ 2001 (mat) slangar
Produktkod. 10269841 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0.8 mm
1.7 mm
3.1 mm
4.8 mm
6.3 mm
6.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4.0 mm
4.9 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
9.8 mm
11.3 mm
Tjocklek (metrisk):
1.6 mm
2.5 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
Produktkod. 10269841
Brand: Heidolph™ 5258002700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt lämpad för användning inom livsmedelsindustrin. Heidolph™ Tygon™ 2001 Food Tubing fungerar bra med produkter med hög fetthalt.
  • Idealisk för bensin, fotogen, eldningsolja, skärlösningar och kylmedel med glykolbas.
  • Beständig mot ozon och UV.
  • Extremt kemikaliebeständig.
  • Lämplig för användning av polära lösningsmedel.
  • Mjukgörare och oljefri.
  • Överlägsen flexlivslängd i peristaltiska pumpar.
  • Genomskinlig för att underlätta visuell inspektion.
  • Enastående flexibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, FDA (21 CFR 177.2600) och GLP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material Tygon E-mat
Diameter (metrisk) Yttre 8.0 mm
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med Pump
För användning med (applikation) Extremt kemiskt resistent, lämplig för användning med polära lösningsmedel, mjukgörare och oljefri, överlägsen flexlivslängd i peristaltiska pumpar, genomskinlig för att underlätta visuell inspektion, enastående flexibilitet.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -78 °C
Sterilitet Icke-steril
Steriliseringsmetod Autoklavera i 30 minuter (vid 1 bar, bestrålning eller med etylenoxid.)
Höjd (metrisk) 8,8 m vatten
Begränsningar Ej lämplig för pumpdrift Hei-Flow Value 06.
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck Kontinuerlig/kort tid 0,5/1,5 bar
Vakuumnivå Bra
Max. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttyp Slangar för pumpar