Läs mer
Heidolph™ Tygon™ 2001 (mat) slangar
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,7 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,3 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4,0 mm
4,9 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
9,8 mm
11,3 mm
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
Beskrivning
- Idealisk för bensin, fotogen, eldningsolja, skärlösningar och kylmedel med glykolbas.
- Beständig mot ozon och UV.
- Extremt kemikaliebeständig.
- Lämplig för användning av polära lösningsmedel.
- Mjukgörare och oljefri.
- Överlägsen flexlivslängd i peristaltiska pumpar.
- Genomskinlig för att underlätta visuell inspektion.
- Enastående flexibilitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI, FDA (21 CFR 177.2600) och GLP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,4 mm |
| Material | Tygon E-mat |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11,3 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 2,5 mm |
| För användning med | Pump |
| För användning med (applikation) | Extremt kemiskt resistent, lämplig för användning med polära lösningsmedel, mjukgörare och oljefri, överlägsen flexlivslängd i peristaltiska pumpar, genomskinlig för att underlätta visuell inspektion, enastående flexibilitet. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -78 °C |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |