Läs mer
Cole-Parmer™ Tygon™ 2001 Mjukgörare-fri slang
Produktkod. 15447883
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,0 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
12,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15447883
Brand: Cole-Parmer™ 9643000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för dispensering av tvål och tvättmedel, vattenreningslinjer, applikationer i kontakt med livsmedel och kemikalieöverföring
  • Utan mjukgörare.
  • Genomskinlig.
  • Utmärkt kemisk kompatibilitet med svaga och medelstora syror och baser, salter och alkoholer.
  • FDA-kompatibel för kontakt med livsmedel.
  • Sterilisera: Etylenoxid, gammastrålning eller ånga vid 30 minuter vid 15 psi (1,0 bar).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Icke-ftalat;NSF-61;3A;ADCF;Europeisk farmakopé;Icke-DEHP;USP;NSF-51;FDA
Beskrivning Utan mjukgörare.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material Tygon
Diameter (metrisk) Yttre 4.8 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.2 m
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (applikation) Dispensering av tvål och tvättmedel, vattenreningsledningar, applikationer för kontakt med livsmedel och kemikalieöverföring.
Min. Driftstemperatur (engelska) -108 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -77 °C
Förpackningsmängd 50 ft./Pk.
Motståndsegenskaper Utmärkt kemisk kompatibilitet med svaga och medelstora syror och baser, salter och alkoholer.
Steriliseringsmetod Etylenoxid, gammastrålning eller ånga vid 30 minuter vid 15 psi (1,0 bar).
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 45 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 135 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 57 °C