Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2001 Slang
Produktkod. 11774758
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,11 tum.
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. Diameter (engelska) Inre unitSize
11774758 0,11 tum. 10m
1 options
Produktkod. 11774758 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 07MHSL18L
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-certifierad
Färgkod Lila/Vit
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,11 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.79 mm
Material Tygon 2001
Diameter (engelska) Yttre 0,18 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 4.49 mm
Total längd (engelska) 32 ft.
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (engelska) 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.84 mm
För användning med För Masterflex peristaltiska pumpar, Ismatec , Gilson , Watson-Marlow
För användning med (applikation) Transparens med hög kemikalieresistens
Min. Driftstemperatur (engelska) -108 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -78 °C
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Icke-steril
Max. Driftstemperatur (engelska) 140 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 60 °C
Produkttyp Slangar